Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Port d’un casque de protection
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
Marque: Brady™ 819915
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PIC M014-Dia 200-PP-CRD/1 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |