Learn More
Solution de cuivre ISAB, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Solutions pour électrode ionique
• Pour ajuster la force ionique
• Se rajoute directement à la solution à mesurer
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer. En flacon 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique
• Se rajoute directement à la solution à mesurer
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer. En flacon 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats
• Solution ISAB
Spécification
Spécification
Quantité | 500 mL |
Safety and Handling
Identifiant produit
- COPPER ISE IONIC STRENGTH
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium nitrate