Learn More
Hydrate de sulfate de fer(III), Puriss. p.a., 21 à 23 % de base Fe, Honeywell Fluka™
Code produit. 15603310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss. p.a., 21 à 23 % de base Fe
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-10-7, 7664-93-9
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00011007
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme Ferric sulfate hydrate
CID PubChem 167265
Nom IUPAC diiron(3+) hydrate trisulfate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate hydrate
Note relative au nom Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
% max. CAS 98.0000%, 2.0000%
Quantité 1 kg
Formule linéaire Fe2(SO4)3 · xH2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 399.88
Pourcentage de pureté 21 to 23% (Fe basis)
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon poly
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iron(III) sulfate hydrate