Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, ≥ 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 280°C to 285°C |
Nom chimique ou matériau | Iron(III) chloride hexahydrate |
Point de fusion | 37°C |
Couleur | Marron |
pH | 1.8 (at 10.00g/L 25°C) |
Forme physique | Solid |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | FeCl3 · 6H2O |
Numéro UN | UN3260 |
Poids de la formule | 270.3g/mol |
Afficher plus |