Learn More
Memmert™ Iq/Oq Document With Device-Specific Works Test Data (1 Temperature Value), For Ich750
Includes temperature distribution survey for one free-selectable temperature value.
Marca: Memmert™ ICH750D00127
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- IQ/OQ document with works test data for chamber
- 9 measuring points (size 30), 27 measuring points (sizes 55 - 1060) to DIN 12880:2007-05 (further temperature values on demand), PQ check list as support for validation by customer
Specifica
IQ/OQ Documentation |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto