Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’SF260plus
Document QI / QO avec enquête de distribution de la température pour une valeur de température librement sélectionnable.
Marque:  Memmert™ SF260plusD00127
Code produit. 17598195
  • 2175.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
  • Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
Stérilisateur SF260plus
Documentation QI / QO
Données du test
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales