Learn More
Étalon de contrôle d’instruments 6 pour la chromatographie d’ions, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep ICMIX6-100
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
HPO4-2 | 150 μg/ml |
SO4-2 | 150 μg/ml |
Br- | 100μg/ml |
Cl- | 50 μg/ml |
NO2-N | 25μg/ml |
NO3-N | 25 μg/ml |
F- | 20 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Instrument Check Standard 6 | |
With Certificate of Analysis | |
Ion Chromatography | |
Standard Solution | |
H2O | |
Components in water: Br- •100μg/mL Cl- •50μg/mL F- •20μg/mL HPO4-2 •150μg/mL NO3--N •25μg/mL NO2--N •25μg/mL SO4-2 •150μg/mL |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Certified Reference Material | |
125 mL |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire