Learn More
Étalon de bromate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15745572 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
BrO3-1000 μg/ml
Certifications
Agréé par AA2LA pour ISO/CEI 17025 et le guide ISO/CEI 34, et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromate Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7732-18-5
Quantité 125 mL
% min. CAS 0.1, 99.9
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique Ion Chromatography
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Anion de bromate à 1 000 μg/ml en solution aqueuse de NaBrO3.
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire