Learn More
Iodotriméthylplatine(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383688
1 g
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14364-93-3 | C3H9IPt | 367.10 g/mol
They are used as catalysts in organic reactions. It is used in chemical, organic Intermediates research. They are used as platinum group compounds for the preparation of materials suitable for industrial applications, mainly in electronics as coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14364-93-3
Formule moléculaire C3H9IPt
Poids moléculaire (g/mol) 367.10
Numéro MDL MFCD00013702
Clé InChI ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide
CID PubChem 11824720
Nom IUPAC iodoplatinum trimethanide
SMILES [CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodotrimethylplatinum(IV)
Couleur Orange à blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Formule linéaire (CH3)3PtI
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.It is sparingly soluble ether,alcohol,acetone or light petroleum.
Poids de la formule 367.09
Odeur Odorless
Sensibilité Air & Light Sensitive
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Iodotriméthylplatine(IV), Thermo Scientific Chemicals >