Learn More
Iodométhane-d3, pour RMN, 99+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10780871
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 865-50-9 | CH3I | 144.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Identifiants chimiques
CAS 865-50-9
Formule moléculaire CH3I
Poids moléculaire (g/mol) 144.96
Numéro MDL MFCD00001074
Clé InChI INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Synonyme iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper
CID PubChem 2723978
Nom IUPAC trideutério(iodo)méthane
SMILES [2H]C([2H])([2H])I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodomethane-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99+ atom % D
Densité 2,3290 g/ml
Deutérium (D) 99,0% min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5262
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 5 g
Point d’ébullition 42.0°C
Formule linéaire CD3I
Poids de la formule 144.96
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodomethane-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .