Learn More
Iodométhane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15530604 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-88-4, 7440-50-8
Formule moléculaire CH3I
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00001073
Clé InChI INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
CID PubChem 6328
ChEBI CHEBI:39282
Nom IUPAC iodomethane
SMILES CI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodomethane
Point de fusion -66.0°C
Densité 2.2800g/mL
Point d’ébullition 42.5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3I
Indice de réfraction 1.5290 to 1.5310
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 2.28
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in benzene, acetone, methylenechloride, n,n-dimethylformamide
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 141.94
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodomethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .