Learn More
Iodométhane, solution 2 M dans le méthyl tert-butyl éther, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
85.07€ - 248.00€
Identifiants chimiques
CAS | 74-88-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3I |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.94 |
Numéro MDL | MFCD00001073 |
Clé InChI | INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek |
CID PubChem | 6328 |
ChEBI | CHEBI:39282 |
Nom IUPAC | iodomethane |
SMILES | CI |
Description
Iodomethane is used to control insects, plant parasitic nematodes, soil borne pathogens and weed seeds. Iodomethane as a potential metal mobilizing agent in nature. Microhydration effects on the intermediates of the S(N)2 reaction of iodide anion with methyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodométhane est utilisé pour lutter contre les insectes, les nématodes parasites des plantes, les pathogènes d’origine hydrique du sol et les graines de mauvaises herbes. L’iodométhane est un agent potentiel de mobilisation des métaux dans la nature. Effets de la microhydratation sur les intermédiaires de la réaction S(N)2 de l’anion iodure avec l’iodure de méthyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la chaleur, de la lumière et des bases.
Identifiants chimiques
74-88-4 | |
141.94 | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
6328 | |
iodomethane |
CH3I | |
MFCD00001073 | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
CHEBI:39282 | |
CI |
Spécification
Iodomethane | |
0.933 | |
CH3I | |
UN1992 | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
iodomethane | |
6328 | |
141.94 |
74-88-4 | |
41°C to 43°C | |
MFCD00001073 | |
Light sensitive | |
Insoluble in water. | |
CI | |
141.94 | |
CHEBI:39282 | |
2 M de solution dans du méthyl tert-butyl éther |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H301-H331-H351-H315-H335
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P332+P313-P363-P372-P374-P38
H225-H301+H331-H315-H320-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-819-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C