Learn More
Solution d’iode 0,05 M (0,1 N), solution-étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
I2, numéro CAS-7553-56-2, teinture à l’iode, iode sublimée, solution d’iode, cristaux d’iode, iode, iode, diiode, vistarine, iodio, eranol, 1 L, CHEBI:17606, marron, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, iode moléculaire, 0°C, 11355, 253,809, flacon en verre ambré, liquide, 807, II, 0,7, 14 mmHg
67.10€ - 95.80€
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iode, diiode, cristaux d’iode, iode sublimé, teinture à l’iode, vistarine, solution iodée, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI : 17606
Nom IUPAC diiodine
SMILES II
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10625112
FDS Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/4410/15
1 l
67.10€
1L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10375800
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/4410/17
2.5 L
95.80€
2.50L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
I2, numéro CAS-7553-56-2, teinture à l’iode, iode sublimée, solution d’iode, cristaux d’iode, iode, iode, diiode, vistarine, iodio, eranol, 1 L, CHEBI:17606, marron, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, iode moléculaire, 0°C, 11355, 253,809, flacon en verre ambré, liquide, 807, II, 0,7, 14 mmHg
Spécification
Identifiants chimiques
7553-56-2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
diiodine
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
iode, diiode, cristaux d’iode, iode sublimé, teinture à l’iode, vistarine, solution iodée, iodio, iodine solution, iode
CHEBI : 17606
II
Spécification
Marron
0°C
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
Spécification analytique de pH.Eur.
14 mmHg
5
7553-56-2
I2
iode, diiode, cristaux d’iode, iode sublimé, teinture à l’iode, vistarine, solution iodée, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI : 17606
Flacon en verre ambré
0.7
Liquide
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide, Iodine