Learn More
Solution d’iode, 0,005 M, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
Quantité | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.005mol/L |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Iodine 0.05M Volumetric solution
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: iodine