Learn More
Solution volumétrique analytique d’iode, 0,1 N, 0,05 M, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
Quantité | 1 L |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05M |