Learn More
Solution d’iodate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
59.00€ - 114.00€
Spécification
La solution contient | H2O |
---|---|
Concentration | 1 g/L |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12902135
![]() |
Fisher Chemical
A 021 100 |
100 mL |
59.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12912135
![]() |
Fisher Chemical
A 021 250 |
250 mL |
77.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12922135
![]() |
Fisher Chemical
A 021 500 |
500 mL |
114.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
H2O | |
1 g/L |