Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Gigaprep Kit
No phenol, chloroform, ethidium bromide, and cesium chloride
Marque:  Invitrogen™ K210009
Code produit. 10033432
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Includes: RNase A (20 mg/mL in R3), Lysis Buffer (L7), Precipitation Buffer (N3), Equilibration Buffer (EQ1), Wash Buffer (W8), Elution Buffer (E4), TE Buffer (TE) Columns
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
PureLink HiPure
• Pureté identique à celle de 2 passages sur gradient CsCl
• Taux d'entoxine très faible idéal pour transfection de cellules délicates
• Echange d'anions sur résine unique: - très petite taille de particules, pores très uniformes: rendement et reproductibilité accrus, bras espaceur plus long améliorant la fixation de l'ADN, système échangeur d'ions améliorant
• L'efficacité de séparation ADN - ARN. Version HiPure Filter avec cartouche de clarification intégrée pour élimination des débris bactériens en simultané lors de l'étape de fixation. Ecoulement des colonnes par gravité sauf Mega- et
• Gigaprep, filtration sous vide
• Kit PureLink HiPure
• Kit PureLink HiPure Plasmid Gigaprep
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne d’échange d’anions
Cloning, In Vitro Transcription, Next-Generation Sequencing, Nucleic Acid Labeling, PCR, Sequencing, Transfection, Transformation
>200μg (Large-Scale) Plasmid DNA
Bacterial Culture
2 Preps
ADN plasmide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.