Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Pfx DNA Polymerase
Platinum Pfx DNA Polymerase is ideal for amplification of DNA fragments for high-fidelity PCR applications.
Marque:  Invitrogen™ 11708039
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10633843
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Includes: Platinum Pfx DNA Polymerase (100 units total, at 2.5U/μL) is a supplied with a vial (1mL) of 10X PCRx Enhancer solution, a vial (1mL) of 10X Pfx amplification buffer, and a vial (1mL) of 50mM MgSO4. Designed for 100 reactions (at 1 unit each in a 50μL reaction volume).
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ADN Polymérase Platinum™ Taq
• Platinum™ Pfx ADN Polymérase
• Tampon de stockage: - 50mm Tris-HCl (pH 8,0) - 50mm KCl - 0,1mm EDTA - 1mm DTT - stabilisants - 50 % (V/V) glycérol
• Amplification de fragments jusqu'à 12 kb
• Enzyme Hot-Start
Order Info
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Platinum Pfx DNA Polymerase (500 units total, at 2.5 U/μL) is supplied with:
• 10X PCRx Enhancer solution, 3 x 1 mL
• 10X Pfx amplification buffer, 3 x 1 mL
• 50 mM MgSO4, 1 mL
Designed for 500 reactions (at 1 unit each in a 50 μL reaction volume).
Store at -20°C.
Medium
26X
500 réactions