Learn More
Invitrogen™ CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase), 1 U/μL
Phosphomonoestérase qui élimine les phosphates 3’ et 5’ de l’ADN et de l’ARN
Marque: Invitrogen™ 18009027
108.67 EUR valable jusqu'au 2025-07-04
Utilisez le code promo "24112" pour bénéficier de cette offre.
Alertes:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24112
Includes: Un flacon de tampons de déphosphorylation 10X [500 mM de Tris-HCl (pH 8,5), 1 mM d’EDTA], flacon de tampon de dilution [50 % de glycérol, 25 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM de MgCl2, et 0,1 mM de ZnCl2]
Description
- Concentration : 20 unités/μl
- Source : Purifié à partir de la muqueuse intestinale du veau
- Tests de performance et de qualité : Dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase 3’ et de ribonucléase ; efficacité de déphosphorylation mesurée dans un dosage de transformation
- Définition de l’unité : Une unité hydrolyse 1 μmol de phosphate de 4-nitrophényle en 1 minute à 37°C
- Conditions de réaction de l’unité : Tampon de diéthanolamine 1M, phosphate de 4-nitrophényle 10 mM, MgCl2 0,25 mM (pH 9,8) dans 900 μl pendant 10 minutes à 37°C
Déphosphorylation des extrémités 5’-phosphorylés de l’ADN vecteur pour empêcher l’auto-ligature ; déphosphorylation des extrémités 5’ des acides nucléiques avant la réaction prospective avec la kinase ; clonage ; clonage d’enzyme de restriction
Order Info
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
1 U / μl | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Tampon de diéthanolamine | |
Phosphatase alcaline |
Calf Intestinal Alkaline Phosphatase (1 unit/μL) is supplied with a vial of 10X dephosphorylation buffer [500 mM Tris-HCl (pH 8.5), 1 mM EDTA], vial of dilution buffer [50% glycerol, 25 mM Tris-HCl (pH 7.6), 1 mM MgCl2 , and 0.1 mM ZnCl2 ]. Store Calf Intestinal Alkaline Phosphatase at -20°C. | |
CIP | |
1000 U |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.