Learn More
INTS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16130-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16865644
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
INTS4 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.
Spécification
Spécification
INTS4
Polyclonal
Unconjugated
INTS4
INT4, integrator complex subunit 4, INTS4, MST093
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
101861, 308837, 92105
-20°C
Liquid
Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8CIM8, Q96HW7
Ints4
INTS4 Fusion Protein Ag9116
150 μL