Learn More
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UN30
Prise IP68 intérieure qui peut être activée et désactivée à l’aide d’un interrupteur.
Marque:  Memmert™ UN30R3
Code produit. 17520156
  • 462.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Peut être commandée uniquement avec une plage de températures limitée - max. +60°C)
  • Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 2 A, 500 W
  • Peut être désactivée avec l’interrupteur marche/arrêt
  • Ne peut pas être activée individuellement
  • IP68 étanche à l’humidité
  • Nécessite l’option A8 contre la surcharge
Spécification
Spécification
Étuve UN30
Prise intérieure
230 V
2 A
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales