Learn More
Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers
Code produit. 30274373
Click to view available options
Capacité:
20 x 10 mm Cuvette Tubes
20 x 12 mm Tubes
24 x 1.8 mL Cryovials
24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
32 x 0.5 mL Microtubes
4 x 50 mL Tubes
8 x 15 mL Tubes
8 x 5 mL Tubes
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermal blocks for use with PCMT and PCMT PLUS thermoshakers.
  • Block heating/cooling
  • Fits PCMT and PCMT PLUS
  • Max 1,400 rpm
Available to fit the following tubes:
  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE
Couleur White, Blue
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau de la cuve Aluminum
À utiliser avec (équipement) PCMT and PCMT PLUS
Capacité 8 x 15 mL Tubes
Matériau Aluminum
No. of Places 8
Humidité relative 80%
Plage de températures (métrique) 4°C to 80°C
Type Thermal Block
À utiliser avec (application) Thermal Mixing
Nbre de blocs 1
Quantité 1 Ea.
Stabilité de la température 0.1°C
Dimension du tube 15 mL
Garantie 2 Years
Dimensions (P x l x H) intérieures 130 x 130 x 106 mm
Longueur (impériale) 5.12 in.
Longueur (métrique) 130 mm
Largeur (impériale) 5.12 in.
Largeur (métrique) 130 mm
Hauteur (impériale) 4 in.
Hauteur (métrique) 106 mm
Profondeur (impériale) 4 in.
Profondeur (impériale) du puits 1.77 in.
Profondeur (métrique) 106 mm
Profondeur (métrique) du puits 45 mm
Diamètre (impérial) de la base 5.12 in.
Diamètre (impériale) du puits 0.66 in.
Diamètre (métrique) 130 mm
Diamètre (métrique) de la base 130 mm
Diamètre (métrique) du puits 17 mm
Poids à l’expédition (impériale) 2.2 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 1 kg
Poids (impériale) 1.7 lb.
Poids (métrique) 0.8 kg