Learn More
Integrin Beta 3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8E5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66952-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819275
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The Integrin Beta 3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Integrin Beta 3. This antibody recognizes human antigen. The Integrin Beta 3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
Integrin Beta 3
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Western Blot, Immunohistochemistry
3D8E5
Unconjugated
150 μL
3690
IgG2b