Learn More
iNOS Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 22226-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16831765
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The iNOS antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human iNOS. This antibody recognizes human, mouse antigen. The iNOS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
iNOS
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
4843
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
533 μg/mL