Learn More
Fil d’indium, > 99,998 % (base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377107
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : env. 5,74 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia, Puratronic™
Densité ≈5.74g/m
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 m
Pourcentage de pureté ≥99.998%
Odeur Odorless