Learn More
Sphères d’indium, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Quantité | 5 g |
Odeur | Odorless |
Forme | Sphères |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sphères d’indium, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu