Learn More
Grenaille d’indium, 4-8 mm (0,2-0,3 po), Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375829
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white shot
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Quantité 25 Pc.
Odeur Odorless
Forme Billes, 4-8 mm (0,2-0,3 po)