Learn More
Indium, solution étalon de plasma, Specpure™, en 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013846.AP
267.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 500 mL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11490350
  • 270.00€ / 500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00134048
Spécification
Indium plasma standard solution
Liquide
MFCD00134048
500 mL
In 1000μg/mL
In in 5% HNO3
UN3264
Specpure™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents