Learn More
Sulfure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Indium(III) sulfide emerged as a promising low-hazard buffer material and is used to improve the properties of solar cells and also replaces the hazardous CdS. It is a mid band gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium (III) sulfide |
Point de fusion | 1050°C |
Couleur | Rouge à orange |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water and organic solvents. |
Poids de la formule | 325.83 |
Pourcentage de pureté | 99.995% |
Odeur | Like rotten eggs |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.