Learn More
Sulfure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306249
2 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Indium(III) sulfide emerged as a promising low-hazard buffer material and is used to improve the properties of solar cells and also replaces the hazardous CdS. It is a mid band gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12030-24-9
Formule moléculaire In2S3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00011061
Clé InChI SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium (III) sulfide
Point de fusion 1050°C
Couleur Rouge à orange
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water and organic solvents.
Poids de la formule 325.83
Pourcentage de pureté 99.995%
Odeur Like rotten eggs
Sensibilité Moisture sensitive
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sulfure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >