Learn More
Sulfate d’indium(III), anhydre, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349237
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III) sulfate, anhydrous is used in the preparation of indium or indium containing substances like copper indium selenide. It is employed to electroplate indium metal, as a hardening agent in gold electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13464-82-9
Formule moléculaire In2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 517.80
Numéro MDL MFCD00011059
Clé InChI XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
CID PubChem 26044
SMILES [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) sulfate
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Gris
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC indium(3+) ; trisulfate
Poids de la formule 517.83
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.438 g/mL