Learn More
Phosphure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333358
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
The water soluble InP/ZnS core/shell QDs are a safer alternative to CdSe/ZnS QDs for biological applications, by comparing their toxicity in vitro (cell culture) and in vivo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22398-80-7
Formule moléculaire InP
Poids moléculaire (g/mol) 145.792
Numéro MDL MFCD00016153
Clé InChI GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
CID PubChem 31170
Nom IUPAC indiganylidylephosphane
SMILES P#[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) phosphide
Point de fusion 1070°C
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,4953
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 145.79
Pourcentage de pureté 99.999%
Densité 4.81 g/mL
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Phosphure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >