Learn More
nitrate d’indium(III) hydraté, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359317
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207398-97-8
Formule moléculaire InN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 300.83
Numéro MDL MFCD00149742
Clé InChI LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
CID PubChem 3084148
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 100°C-H2O
Couleur Blanc
Forme physique Grumeau / poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Nom IUPAC indium(3+) ; trinitrate ; hydrate
Poids de la formule 300.83 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White to off-white lump/powder