Learn More
Fluorure d’indium(III), anhydre, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15486985
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7783-52-0 | F3In
Indium(III) fluoride is used in the preparation of non-oxide glasses. It acts as a catalyst in the reaction of trimethylsilyl cyanide (TMSCN) to aldehydes to get cyanohydrins. It play a vital role as a catalyst in organic synthesis to prepare fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazoles and polysubstituted pyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-52-0
Formule moléculaire F3In
Numéro MDL MFCD00016149
Synonyme indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Spécification
Point d’ébullition >1200°C
Nom chimique ou matériau Indium (III) fluoride
Point de fusion ∼1170°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire InF3
Merck Index 14,4959
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Freely soluble in dilute acids.
Poids de la formule 171.82
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.39 g/mL