Learn More
OHAUS™ Protection de couvercle en service
Accessoire pour agitateurs à plaque chauffante
Marque: OHAUS™ 30500596
54.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
In Use Cover Guardian helps protect the control panel and allows for an easy clean
Spécification
Agitateur à plaque chauffante e-G51HSRDM 120 V US , agitateur à plaque chauffante e-G71HSRDM 120 V US | |
Rond | |
Protection de couvercle en service | |
Metal |