Learn More
Merck Sandwich de transfert Immobilon-E
Les sandwiches de transfert MilliporeSigma™ Immobilion™-E sont pratiques pour traiter plusieurs transferts Western
Marque: Merck IESN08132
364.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques :
- La porosité de 0,45 µm est idéale pour la plupart des transferts Western avec une détection chimiluminescente ou chromogène
- Permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant le prémouillage à l’alcool
- Une rétention protéique supérieure offre un signal plus fort que la plupart des membranes en nitrate de cellulose
- Les sandwichs comprennent des feuilles de membrane de transfert en PVDF Immobilon™-E entrelacées avec des feuilles pré-découpées de papier-filtre pour des transferts de qualité chromatographique.
Spécification
Humidification facile avec de l'eau | |
Blanc | |
unie | |
PVDF | |
8,5 x 13,5 cm |
Transfert Western | |
IEVH | |
20 | |
0,45 μm |