Learn More
Ebro Electronic™ Sondes à tige thermocouple
sondes à tige pour la mesure de la température de l'air, des fours, des fluides et des gaz.
Marque: Ebro Electronic™ 1341-0415
136.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For various applications in food, laboratory, industial use.
Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
15 mm | |
300 mm | |
Tige NiCrNi | |
Rod Probe | |
TFN 520 |
3 mm | |
Basic rod probes, Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases. | |
300 mm | |
TPN 140-30 | |
15 mm | |
-40°C to 1100°C | |
0.12 kg |