Learn More
IgA Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 3A5A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL594-60099-100UL
Code produit. 16820886
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The Human IgA antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Human IgA. This antibody recognizes human antigen. The Human IgA antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Spécification
Spécification
IgA
Monoclonal
CoraLite 594
100 μL
3493
IgG1
Immunofluorescence
3A5A5