Learn More
IFITM2/3 Mouse anti-Human, Clone: 2E8D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66081-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16837635
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody recognizes both IFITM2 and IFITM3.
IFN-induced antiviral protein that mediates cellular innate immunity to at least three major human pathogens, namely influenza A H1N1 virus, West Nile virus (WNV), and dengue virus (WNV), by inhibiting the early step(s) of replication.
Spécification
Spécification
IFITM2/3
Monoclonal
0.85 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q01628, Q01629
IFITM2, IFITM3
IFITM2/3 Fusion Protein Ag17863
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry
2E8D12
Unconjugated
IFITM3
1 8U, IFITM3, IP15
Mouse
Protein G
RUO
10410, 10581
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales