Learn More
IFITM2/3 Mouse anti-Human, Clone: 2E8D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66081-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827635
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This antibody recognizes both IFITM2 and IFITM3.
IFN-induced antiviral protein that mediates cellular innate immunity to at least three major human pathogens, namely influenza A H1N1 virus, West Nile virus (WNV), and dengue virus (WNV), by inhibiting the early step(s) of replication.
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IFITM2/3 Mouse anti-Human, Clone: 2E8D12, Proteintech > 150 μL; Unconjugated