Learn More
IFI27 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA555997
Code produit. 15753911
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Immunogen sequence: MEASALTSSA VTSVAKVVRV ASGSAVVLPL ARIATV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 39%, Rat - 39%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
IFI27
Polyclonal
Unconjugated
IFI27
IFI27
Recombit protein corresponding to Human IFI27
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P40305
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3429
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.