Learn More
Norme d'étalonnage 2 sans mercure pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque:  SPEX Certiprep CLMS-2N
Code produit. 15638275
  • 420.00€ / 125mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ag10μg/ml
Al10μg/ml
As10μg/ml
Ba10μg/ml
Plus10μg/ml
Bi10μg/ml
Ca10μg/ml
Cd10μg/ml
Co10μg/ml
Cr10μg/ml
Cs10μg/ml
Cu10μg/ml
Fe10μg/ml
Ga10μg/ml
In10μg/ml
K10μg/ml
Li10μg/ml
Mg10μg/ml
Mn10μg/ml
Na10μg/ml
Ni10μg/ml
Pb10μg/ml
Rb10μg/ml
Se10μg/ml
Sr10μg/ml
Tl10μg/ml
U10μg/ml
V10μg/ml
Zn10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Multi-Element Solution 2 without Mercury
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
ICP/ICP-MS Standard
125 mL
10 mg/l
Flacon en PEBD lixivié trois fois
ICP-MS
Standard Solution
5% HNO3
Trace ICP/ICP-MS
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • multi-element solution 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire