Learn More
IBA1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C6A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66827-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819065
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The IBA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IBA1. This antibody recognizes human antigen. The IBA1 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
IBA1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Immunohistochemistry, Immunofluorescence
1C6A10
Unconjugated
150 μL
199