Learn More
Molecular Probes™ IANBD Amide (N,N'-Dimethyl-N-(Iodoacetyl)-N'-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Ethylenediamine)
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Les amides IANBD réactifs au thiol peuvent être utilisés pour créer des sondes sensibles à l’environnement. Les spectres d’absorption et d’émission de fluorescence, les rendements quantiques et les coefficients d’extinction des conjugués NBD sont tous fortement dépendants du solvant. En outre, le NBD est également un analogue fonctionnel de l’haptène dinitrophényle et sa fluorescence est éteinte lorsqu’il se lie aux anticorps anti-dinitrophényle (anti-DNP).
Spécification
Spécification
Quantité | 25 mg |
Type de produit | Amide IANBD |
Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
Réactivité chimique | Thiol |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Groupement de réactifs | Halogénure d’alkyle, iodoacétamide |
Marqueur ou colorant | Analyse NBD |
Type d’étiquette | Colorants classiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.