Learn More
Hypophosphorous Acid Solution, Honeywell
Code produit. p-7071873 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 6303-21-5
Formule moléculaire H3O2P
Poids moléculaire (g/mol) 66.00
Numéro MDL MFCD02183592
Clé InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
CID PubChem 22497
ChEBI CHEBI:36363
Nom IUPAC acide phosphinique
SMILES O[PH2]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hypophosphorous Acid Solution
Concentration 50wt. % in H2O
Densité 1.206g/mL at 25°C
Tension de vapeur 17mmHg (20°C)
Quantité 100 mL
Formule linéaire H3PO2
Numéro UN 3264
Poids de la formule 66g/mol
Pourcentage de pureté 50% (wt. in H2O)