Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Verify AX
Meilleure analyse des médicaments et métabolites acides grâce à ces plaques à puits SPE présentant des caractéristiques de séparation apolaires et ioniques.
487.00€ - 493.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse des médicaments acides et des métabolites |
---|---|
Granulométrie | 40 à 60 μm |
Gamme de produits | HyperSep |
Adsorbant | HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions amine quaternaire |
Type | Plaque à puits d’extraction en phase solide |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13417016
|
Thermo Scientific™
60307-273 |
Plaque à 96 puits fixes Verify AX 50 mg/2 ml, 1/boîte | |||||||
13437016
|
Thermo Scientific™
60307-272 |
Plaque à 96 puits fixes Verify AX 25 mg/2 ml, 1/boîte | |||||||
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de médicaments et de métabolites acides à partir de matrices biologiques. Elles sont particulièrement bien adaptées à la sélection et à l’analyse du THC et de ses métabolites.
L’adsorbant utilisé dans les plaques de 96 puits et puits individuels HyperSep Verify AX est basé sur deux groupes fonctionnels : les C8 en phase inverse et un échangeur d’ions d’amine quaternaire. La chimie est copolymérisée sur un support rigide et purifié de gel de silice.Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Analyse des médicaments acides et des métabolites | |
HyperSep | |
Plaque à puits d’extraction en phase solide |
40 à 60 μm | |
HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions amine quaternaire | |
1 ml |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.