Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total-B SPE Cartridges and Well Plates
Screening for unknown basic compounds when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.
Marque: Thermo Scientific™ 60110-308C
Description
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total-B Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown basic compounds.
Colonnes et plaques HyperSep Servo et Servo+• L'HyperSep Servo+ et HyperSep servo de Thermo Scientific representent des solutions optimisées de SPE pour l'analyse des drogues illegales
• Les deux gammes de produits ont été conçues spécifiquement pour fournir une solution dès sa sortie de l'emballage pour la préparation d'echantillons de drogues illegales
• Les deux gammes de produits offrent des niveaux de reproductibilité et de propreté de l'extrait élevés pour faire face a la difficulté d'analyser les matrices d'echantillons biologiques lorsque la confiance absolue en vos résultats est
• Nécessaire
• L'HyperSep Servo+ donne l'avantage supplementaire d'une plus grande sélectivité, de capacités de chargement plus importantes et d'une robustesse améliorée
• Les gammes HyperSep Servo+ et HyperSep servo offrent des solutions optimisées pour différentes classes de composés
• Des procédures d'extraction optimisées ont été développées pour permettre des solutions prêtes à etre utilisees sans avoir besoin de développer une méthode et permettre d'avoir toute confiance en la technique d'extraction de l'echantillon
• Qui fournira l'extrait le plus propre possible
• Les informations qui suivent soulignent les courbes d'élution produites pour fournir des méthodes optimisées pour les différentes classes de drogues pour Servo+
• Servo+ Total B
Spécification
60 mg 6 mL SPE Column 30 Pk | |
Analyse de stupéfiants | |
HyperSep Servo+ Total B | |
6 mL |
60 mg | |
HyperSep | |
Colonne d’extraction en phase solide |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.