Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total-B SPE Cartridges and Well Plates
Screening for unknown basic compounds when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.
Marque:  Thermo Scientific™ 60110-301C
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11352203
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total-B Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown basic compounds.
Colonnes et plaques HyperSep Servo et Servo+
• L'HyperSep Servo+ et HyperSep servo de Thermo Scientific representent des solutions optimisées de SPE pour l'analyse des drogues illegales
• Les deux gammes de produits ont été conçues spécifiquement pour fournir une solution dès sa sortie de l'emballage pour la préparation d'echantillons de drogues illegales
• Les deux gammes de produits offrent des niveaux de reproductibilité et de propreté de l'extrait élevés pour faire face a la difficulté d'analyser les matrices d'echantillons biologiques lorsque la confiance absolue en vos résultats est
• Nécessaire
• L'HyperSep Servo+ donne l'avantage supplementaire d'une plus grande sélectivité, de capacités de chargement plus importantes et d'une robustesse améliorée
• Les gammes HyperSep Servo+ et HyperSep servo offrent des solutions optimisées pour différentes classes de composés
• Des procédures d'extraction optimisées ont été développées pour permettre des solutions prêtes à etre utilisees sans avoir besoin de développer une méthode et permettre d'avoir toute confiance en la technique d'extraction de l'echantillon
• Qui fournira l'extrait le plus propre possible
• Les informations qui suivent soulignent les courbes d'élution produites pour fournir des méthodes optimisées pour les différentes classes de drogues pour Servo+
• Servo+ Total B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
30 mg/1 mL SPE Column 100 Pk
Analyse de stupéfiants
HyperSep Servo+ Total B
1 mL
30 mg
HyperSep
Colonne d’extraction en phase solide