Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques et puits individuels HyperSep-96 Retain PEP
Bénéficiez d’une rétention équilibrée des analytes polaires et apolaires grâce aux plaques à 96 puits et aux puits individuels SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP.
Marque: Thermo Scientific™ 60303-208
Description
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les puits individuels et les plaques à 96 puits SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, garnis d’un matériau DVB polystyrène hautement poreux et ultra-pur modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
- Récupération exceptionnelle pour les analytes polaires et apolaires
- Récupérations élevées et cohérentes
- Le matériau haute capacité employé est un matériau DVB polystyrène ultrapur hautement poreux modifié avec des groupements fonctionnels urée pour obtenir une rétention équilibrée des analytes polaires et apolaires
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Stables de pH 0 à 14
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
- Échantillons environnementaux
Spécification
Plaque de 96 puits ; Poids de lit 60mg | |
30 à 50 μm | |
HyperSep Retain PEP |
Dépistage des stupéfiants, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques | |
HyperSep | |
Plaque 96 puits |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.