Learn More
Ansell Gants en nitrile entièrement revêtus, anti-huile et résistants à la coupure HyFlex™
Gants anti-coupures oléophobes les plus légers du marché avec pouce renforcé offrant une durabilité jusqu’à 12 x supérieure pour une utilisation prolongée
Marque: Ansell 11939060
177.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La technologie RIPEL™ empêche tout contact entre l’huile et la peau, en gardant les mains sèches et en sécurité
- Offre une protection contre les coupures et l’exposition à l’huile, de légère à lourde, dans plusieurs applications
- Offre une dextérité et un haut niveau de confort grâce à la technologie ZONZ
- Performances de préhension supérieures grâce à la technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre, des applications sèches jusqu’aux applications huileuses
- Technologie FORTIX pour une utilisation prolongée des produits et une protection accrue avec une durabilité jusqu’à 12 x dans l’entre-pouce
- La conception ultra légère de calibre 18 offre une dextérité et un haut niveau de confort
- Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
Compliance
EN 388, ANSI A2, ANSI 4
Spécification
ANSI 4 | |
Maille | |
Noir | |
Gants résistants aux coupures | |
EN 388:4X42B | |
Technologie Ansell GRIP™ | |
ISO 188889 | |
HyFlex™ 11-939 | |
8,3 po |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A2 | |
6 | |
Inspection, assemblage, pièces de fixation, réparation et entretien du matériel, applications automobiles, fonctionnement en atelier d’emboutissage | |
Technologie Dyneema™ Diamond | |
11939060 | |
Renforcé | |
21,2 cm |